Läs mer
Thermo Scientific™ GelCode™ Blue Stain Reagens
Produktkod. 10608494 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
3,5 l
Förpackningsstorlek:
500ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10608494 500 ml 500ml
11805105 3,5 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10608494 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24590
 Begränsad artikel
I lager
GelCode Blue Stain Reagent är en färdig att använda proteinfärgning baserad på kolloidal coomassie-färgämne G-250 som ger detektering på nanogramnivå i polyakrylamidgeler och för in-blot-detektion.
GelCode Blue Stain-reagens är en färdig proteinfärgning baserad på kolloidal koomassiefärg G-250 som ger nanogramnivådetektion i polyakrylamidgeler och för in-blot-detektion. Detta unika reagens färgar endast protein och gör att banden kan ses direkt i gelen under den en timme långa gelfärgningsprocessen.
GelCode Blue Stain-reagens är en färdig proteinfärgning baserad på kolloidal koomassiefärg G-250 som ger nanogramnivådetektion i polyakrylamidgeler och för in-blot-detektion.
Funktioner inkluderar:
  • Ingen metanol-ättiksyra-avfärgning krävs
  • Snabb, ett steg, en timmes betsning, färdig betsreagens; bandutveckling synlig direkt i färgningsbrickan; ingen bakgrund från nattens betsning; flexibel fixerings- och tvättprotokoll; ingen gelékrympning; Färgad gel kan torkas
  • Vattentvätt ökar känsligheten för fläckar; Valfritt steg ger kristallklar gelbakgrund och gör svagt färgade band mer synliga
GelCode Blue Stain Reagent färgar endast protein och gör att banden kan ses direkt i gelen under den en timme långa gelfärgningsprocessen. Eftersom avfärgningssteget inte fixerar proteinet GelCode är Blue Stain kompatibelt med masspektrometrianalys och N-terminal sekvensanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Detekteringsplats In-Blot-detektion, In-Gel-detektion
Färg Blått
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Etikett eller färgämne Coomassie
Kvantitet 500 ml
Målmolekyl Protein
Produktlinje GelCode
Produkttyp Proteingelfärgning
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • GelCode Blue Stain Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Phosphoric acid