Läs mer
Melford Geldanamycin
Produktkod. 30018302
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
500 μg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018302 500 μg
30018304 5 mg
30018303 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018302 Leverantör Melford Leverantörsnummer G400400.0005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Geldanamycin är ett naturligt förekommande antibiotikum som härrör från bakterien Streptomyces hygroscopicus.
Geldanamycin är ett naturligt förekommande antibiotikum som härrör från bakterien Streptomyces hygroscopicus. Det har fått betydelse på grund av sin roll som en hämmare av värmechockprotein 90 (Hsp90), en molekylär chaperon involverad i proteinveckning och stabilisering.
Geldanamycin används ofta som ett forskningsverktyg för att studera cellulära processer som är beroende av Hsp90. Genom att hämma Hsp90 påverkar geldanamycin stabiliteten och funktionen hos olika klientproteiner associerade med cellsignalering, tillväxt och överlevnad.
Forskare använder geldanamycin för att undersöka rollen av Hsp90 i samband med cancer, eftersom många onkoproteiner kräver Hsp90 för korrekt vikning och stabilitet.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Geldanamycin
CAS 30562-34-6
Kvantitet 500 μg
Molekylformel C29H40N2O9