Läs mer
R&D Systems™ Geldanamycin
Produktkod. 18646528 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18646528 1 mg
1 options
Produktkod. 18646528 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NB11081559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3095.00 SEK
    2923.20 SEK / 1mg
    Save 171.80 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at -20°. Avoid freeze/thaw cycles.
Produktlinje Novus
Kvantitet 1 mg
För användning med (applikation) Yellow Solid. Slightly Soluble in Methanol, Chloroform or DMSO (10 mg/mL); Insoluble aq. Soln..
Typ Geldanamycin