Läs mer
Geldanamycin, 98+%
Produktkod. 15425649
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425649 250 mg 250mg
15405649 25 mg 25mg
15415649 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15425649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63397.MD
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Benzoquinoid-antibiotika som hämmar pp60src tyrosinkinas | CAS: 30562-34-6 | C29H40N2O9 | 560,644 g/mol
Geldanamycin binder till och hämmar de cytosoliska chaperonfunktionerna hos värmechockprotein 90 (HSP90). HSP90 upprätthåller stabiliteten och funktionella formen hos många onkogena signalproteiner. Det stör konformationsmognad av proteiner och cellulärt stressrespons. Dessutom är det en potent hämmare av familjen av nukleära hormonreceptorer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Geldanamycin binder till och hämmar de cytosoliska chaperonfunktionerna hos värmechockprotein 90 (HSP90). HSP90 upprätthåller stabiliteten och funktionella formen hos många onkogena signalproteiner. Det stör konformationsmognad av proteiner och cellulärt stressrespons. Dessutom är det en potent hämmare av familjen av nukleära hormonreceptorer.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid vid 100 mg/ml.
Anteckningar
Förvara på en sval och torr plats. Undvik oxidationsmedel. Skydda mot värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30562-34-6
Molekylformel C29H40N2O9
Molekylvikt (g/mol) 560.644
MDL-nummer MFCD00274570
InChI-nyckel QTQAWLPCGQOSGP-KDFVLELPSA-N
Synonym NSC 122750; U-29135
PubChem CID 133688416
IUPAC-namn [(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-hydroxy-5,11,21-trimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamate
LEDER CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)OC)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Geldanamycin
Typ Geldanamycin
Fysisk form Pulver
Färg Orange till gult
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid vid 100 mg/ml.
Formel vikt 560.64
Procent renhet ≥99%
RUO– Endast forskningsanvändning