Läs mer
Gellan Gum Pulver, MP Biomedicals™
Produktkod. 11435853 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435853 500 g 500g
11425853 100 g 100g
11400666 1 kg 1kg
11410666 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11435853 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02180106.5
Används som gelningsmedel istället för agar i mikrobiologiska medier. Gellan Gum Pulver, MP Biomedicals är en vattenlöslig polysackarid som produceras av Pseudomonas elodea, en bakterie. Det används i en mängd olika immobiliseringsmatriser och som livsmedelstillsats,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71010-52-1
Molekylformel (C24H38O20)A
Synonym Agar substitute gelling agent
Specifikationer
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver