Läs mer
Gellan Gum, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15455669
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455669 250 g 250g
15465669 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455669 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63423.30
Request Bulk or Custom Format
En agarersättning och gelningsmedel
Gellan Gum är ett agarersättningsmedel och gelningsmedel, och användbart i en mängd olika immobiliseringsmatriser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Gellan Gum är en agarersättning och gelningsmedel. Det används i livsmedelsindustrin som ett antisedimenteringsmedel, förtjockningsmedel eller stabilisator. Används även i kosmetiska industrier på grund av dess speciella gelningsegenskaper. Det används också i läkemedel och inom vävnadsteknik. Det används som ersättning för agar i leptospirala medier. Även användbar i en mängd olika immobiliseringsmatriser.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71010-52-1
Molekylformel (C24H38O20)A
MDL-nummer MFCD00131909
Synonym Phytagel
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gellan Gum
Färg Vitt
Kvantitet 250 g
Merck Index 14,4383
Löslighetsinformation Soluble in water.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.