Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Typ | Standarder |
| För användning med (applikation) | Rekommenderas för låga eller höga temperaturmätningar (– 5 till °100 C) eller vid snabb temperaturvariation |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Modell | pH gelade |
| pH-intervall | 0 till 13 |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |