Läs mer
Gelsemine, MedChemExpress
Produktkod. 16438968
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16438968 10 mg 10mg
16421398 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16438968 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0388
MedChemExpress Gelsemine, an alkaloid from the Chinese herb Gelsemium elegans, is effective in mitigating chronic pain. Antinociceptive effects.
Gelsemine, an alkaloid from the Chinese herb Gelsemium elegans, is effective in mitigating chronic pain. Antinociceptive effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gelsemine
CAS 509-15-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22N2O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (387.72 mM)
LEDER O=C1NC2=CC=CC=C2[C@]13[C@]4([H])[C@@]5([C@]6([H])C[C@H]3OC[C@@H]6[C@H]4N(C)C5)C=C
Molekylvikt (g/mol) 322.4
Formel vikt 322.4
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation