Läs mer
Gelsemine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gelsemine |
| CAS | 509-15-9 |
| Molekylformel | C20 H22 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Spiro[3,5,8-ethanylylidene-1H-pyrano[3,4-c]pyridine-10,3'-[3H]indol]-2'(1'H)-one, 5-ethenyl-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-7-methyl-, (3R,3'S,4aR,5S,8S,8aS,9S)-, Gelsemine (6CI,7CI,8CI), (+)-Gelsemine, NSC 21729, [3R-(3α,4aβ,5α,8α,8aβ,9S*,10S*)]-5-Ethenyl-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-7-methylspiro[3,5,8-ethanylylidene-1H-pyrano[3,4-c]pyridine-10,3'-[3H]indol]-2'(1'H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O2/c1-3-19-10-22(2)16-11-9-24-15(8-13(11)19)20(17(16)19)12-6-4-5-7-14(12)21-18(20)23/h3-7,11,13,15-17H,1,8-10H2,2H3,(H,21,23)/t11?,13-,15-,16-,17+,19?,20+/m1/s1 |
| LEDER | CN1CC2(C=C)[C@@H]3C[C@H]4OCC3[C@@H]1[C@@H]2[C@@]45C(=O)Nc6ccccc56 |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.4 |
| Formel vikt | 322.1681 |