Läs mer
UVP GelSolo
Produktkod. 16359803
Change view
Våglängd:
254/302/365 nm
302 nm
302/365 nm
Filterområde:
20 x 20 cm
21 x 26 cm
25 x 26 cm
Transilluminator:
LM-20
LM-26
LMS-20
LMS-26
M-20V
M-26V
M-26XV
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Våglängd Filterområde Transilluminator Spänning unitSize
16359803 302 nm 20 x 20 cm M-20V 230 V -
16369803 302 nm 21 x 26 cm M-26V 230 V Varje
16379803 302 nm 25 x 26 cm M-26XV 230 V -
16389803 302/365 nm 20 x 20 cm LM-20 230 V -
16399803 302/365 nm 21 x 26 cm LM-26 230 V -
16309813 254/302/365 nm 20 x 20 cm LMS-20 230 V -
16319813 254/302/365 nm 21 x 26 cm LMS-26 230 V -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16359803 Leverantör UVP Leverantörsnummer 84997093402
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
UVP GelSolo är ett kompakt, lättanvänt, fristående system för geldokumentation, designat för att enkelt ta gelbilder och utan behov av träning. Idealisk för fleranvändarlaboratorier och praktiska utbildningar.
  • Högkvalitativt lättanvänt geldokumentationssystem idealiskt för att fånga, spara och skriva ut gelbilder.
  • Högupplöst 5,0 MP kamera
  • Enkel åtkomst till det manuella zoomobjektivet f/1.2 med hög kontrast på 8 till 48 mm för justering av bländare, zoom och fokus
  • Inbyggd skärm på 11,6 tum med intuitiv bildinsamlingsprogramvara
  • Epi-vita och epi-blå LED-lampor möjliggör en mängd olika gelavbildningstillämpningar
  • 7 olika UV-transilluminatoralternativ tillgängliga baserat på filterstorlek (20 x 20 cm, 21 x 26 cm eller 25 x 26 cm) och UV-våglängd (302 nm, 302/365 nm eller 254/302/365 nm)
  • UV-intensiteten är styrbar på transilluminatorer av enkelvåglängdsmodell
  • Systemen inkluderar ett 3-läges filterhjul och ett Ethidium Bromidfilter
  • Ytterligare emissionsfilter och en mängd olika UV-omvandlarplattor finns tillgängliga
  • Analysera geler med det medföljande VisionWorks analysprogramvara
  • Enkel åtkomstdatalagring för att spara bilder på USB enhet, till system- eller nätverksdatorn
  • Sidoluckor för omplacering och skärning av gel medan du tittar på gelen på skärmen
  • Tillämpningar inkluderar fluorescerande DNA-geler, fluorescerande proteingeler och kolorimetriska proteingeler
Specifikationer
Visa Pekskärm
Spänning 230 V
Djup (engelska) 15,1 tum.
Höjd (engelska) 31,7 tum
Filterområde 20 x 20 cm
Bredd (engelska) 39,4 tum
Transilluminator M-20V
Våglängd 302 nm
Linstyp 8 till 48 mm, f/1.2 manuell zoomlins
Kameratyp 5,0 megapixlar