Läs mer
UVP GelSolo
Produktkod. p-7084212
Våglängd:
254/302/365 nm
302 nm
302/365 nm
Filterområde:
20 x 20 cm
21 x 26 cm
25 x 26 cm
Transilluminator:
LM-20
LM-26
LMS-20
LMS-26
M-20V
M-26V
M-26XV
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16359803
Brand: UVP 84997093402
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
UVP GelSolo är ett kompakt, lättanvänt, fristående system för geldokumentation, designat för att enkelt ta gelbilder och utan behov av träning. Idealisk för fleranvändarlaboratorier och praktiska utbildningar.
  • Högkvalitativt lättanvänt geldokumentationssystem idealiskt för att fånga, spara och skriva ut gelbilder.
  • Högupplöst 5,0 MP kamera
  • Enkel åtkomst till det manuella zoomobjektivet f/1.2 med hög kontrast på 8 till 48 mm för justering av bländare, zoom och fokus
  • Inbyggd skärm på 11,6 tum med intuitiv bildinsamlingsprogramvara
  • Epi-vita och epi-blå LED-lampor möjliggör en mängd olika gelavbildningstillämpningar
  • 7 olika UV-transilluminatoralternativ tillgängliga baserat på filterstorlek (20 x 20 cm, 21 x 26 cm eller 25 x 26 cm) och UV-våglängd (302 nm, 302/365 nm eller 254/302/365 nm)
  • UV-intensiteten är styrbar på transilluminatorer av enkelvåglängdsmodell
  • Systemen inkluderar ett 3-läges filterhjul och ett Ethidium Bromidfilter
  • Ytterligare emissionsfilter och en mängd olika UV-omvandlarplattor finns tillgängliga
  • Analysera geler med det medföljande VisionWorks analysprogramvara
  • Enkel åtkomstdatalagring för att spara bilder på USB enhet, till system- eller nätverksdatorn
  • Sidoluckor för omplacering och skärning av gel medan du tittar på gelen på skärmen
  • Tillämpningar inkluderar fluorescerande DNA-geler, fluorescerande proteingeler och kolorimetriska proteingeler
Specifikationer
Visa Pekskärm
Spänning 230 V
Djup (engelska) 15,1 tum.
Höjd (engelska) 31,7 tum
Filterområde 20 x 20 cm
Bredd (engelska) 39,4 tum
Transilluminator M-20V
Våglängd 302 nm
Linstyp 8 till 48 mm, f/1.2 manuell zoomlins
Kameratyp 5,0 megapixlar