Läs mer
Gibco™ Geltrex™ Flex LDEV-fri hESC-kvalificerad basementmembranmatris med reducerad tillväxtfaktor
Produktkod. 30565148 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
5 ml
10 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30565148 10 ml
30565268 1 ml
30565205 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30565148 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4000046803
Grundläggande produkter för cellodling
Använd kampanjkoden 27976
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Geltrex Flex LDEV-Free hESC-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix är en löslig basalmembranmatris renad från EHS-tumörer. Varje parti testas med iPSC och hESC-celler för att säkerställa tillförlitlighet och konsekvens i hESC/iPSC-studier.
Gibco Geltrex Flex LDEV-Free hESC-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix är en löslig form av basalmembran som renas från Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumörceller. De viktigaste komponenterna i Geltrex Flex-matrisen inkluderar laminin, kollagen IV, entaktin och heparansulfatproteoglykan.
Rutinmässigt används de för fäste och underhåll av humana embryonala stamceller (hESC) och inducerade pluripotenta stamceller (iPSC), och varje sats hESC-kvalificerade Geltrex Flex-matris kvalitetskontrolleras med hjälp av hESC och iPSC för att säkerställa stöd för stamcellskultur. För en neural induktion av hESC och iPSC-protokollet, se Induction of Neural Stem Cells from Human Pluripotent User Guide (Pub. No. MAN0008031).
Egenskaper hos Geltrex Flex LDEV-fri hESC-kvalificerad basementmembranmatris med reducerad tillväxtfaktor
  • Varje parti testades med iPSC och H9 hESC i minst fem passager för att säkerställa tillförlitlighet och konsekvens i hESC/iPSC-studier
  • Varje parti testade för avsaknad av laktosdehydrogenashöjande virus (LDEV), mykoplasma och ett brett spektrum av virus och mikroorganismer
  • Partier testade för endotoxin, upprätthållande av gelstabilitet och bildande av HUVEC-rören
  • Tillväxtfaktor –minskad för att förbättra konsistensen från parti till tomt
  • Formulerad utan fenolrött för att minimera risken för östrogenliknande effekter
  • Tillhandahålls i återvinningsbara glasflaskor
  • 1-ml, 5-ml och 10-ml storlekar för maximal flexibilitet. Använd bara det du behöver. Minska behovet av omfattande aliquotering och oönskade frost-tina.
För odling av primära celler, såsom epitelceller, endotelceller och glatta muskelceller, samt angiogenes-analyser, neuritutväxt-analyser eller gallcanaliculi-bildningsanalyser med polariserade hepatocyter kan standard Geltrex Flex-matris användas.
För odling av tumöroider och andra organoider Geltrex rekommenderas Flex LDEV-Free Organoid-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix. Varje sats av organoid-kvalificerad Flex-matris testas och stödjer odling av mus-tarmorganoider, mus-lever-duktala Geltrex organoider och mus-luftvägsorganoider, samt expansion av mus-tunntarmsorganoider i mer än fem passager med typisk organoidknoppningsmorfologi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Humaninducerade pluripotenta stamceller (iPSC), mänskliga embryonala stamceller (hESC), HUVEC, primära epitelceller, neuroner, endotelceller, glatta muskelceller, hepatocyter.
Klassificering Minskad tillväxtfaktor
Koncentration 9 till 13 mg/ml
Form Fryst
Produkttyp Basementmembranmatris
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Utan fenolrött
Kvantitet 10 ml
Frakt skick Torr is
Endotoxinnivå ≤ 4,5 EU/ml
Renhet eller kvalitetsklass Cellkulturkvalitet
Art Mus
Typ av kultur Adherent cellkultur, Däggdjurscellodling, Stamcell (Människa, iPS - Inducerad pluripotent stam, embryonal)