Läs mer
Gibco™ Geltrex™ Flex LDEV-fri hESC-kvalificerad basementmembranmatris med reducerad tillväxtfaktor
Handla allt Gibco ProdukterBeskrivning
Gibco Geltrex Flex LDEV-Free hESC-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix är en löslig form av basalmembran som renas från Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumörceller. De viktigaste komponenterna i Geltrex Flex-matrisen inkluderar laminin, kollagen IV, entaktin och heparansulfatproteoglykan.
Rutinmässigt används de för fäste och underhåll av humana embryonala stamceller (hESC) och inducerade pluripotenta stamceller (iPSC), och varje sats hESC-kvalificerade Geltrex Flex-matris kvalitetskontrolleras med hjälp av hESC och iPSC för att säkerställa stöd för stamcellskultur. För en neural induktion av hESC och iPSC-protokollet, se Induction of Neural Stem Cells from Human Pluripotent User Guide (Pub. No. MAN0008031).
Egenskaper hos Geltrex Flex LDEV-fri hESC-kvalificerad basementmembranmatris med reducerad tillväxtfaktor
- Varje parti testades med iPSC och H9 hESC i minst fem passager för att säkerställa tillförlitlighet och konsekvens i hESC/iPSC-studier
- Varje parti testade för avsaknad av laktosdehydrogenashöjande virus (LDEV), mykoplasma och ett brett spektrum av virus och mikroorganismer
- Partier testade för endotoxin, upprätthållande av gelstabilitet och bildande av HUVEC-rören
- Tillväxtfaktor –minskad för att förbättra konsistensen från parti till tomt
- Formulerad utan fenolrött för att minimera risken för östrogenliknande effekter
- Tillhandahålls i återvinningsbara glasflaskor
- 1-ml, 5-ml och 10-ml storlekar för maximal flexibilitet. Använd bara det du behöver. Minska behovet av omfattande aliquotering och oönskade frost-tina.
För odling av primära celler, såsom epitelceller, endotelceller och glatta muskelceller, samt angiogenes-analyser, neuritutväxt-analyser eller gallcanaliculi-bildningsanalyser med polariserade hepatocyter kan standard Geltrex Flex-matris användas.
För odling av tumöroider och andra organoider Geltrex rekommenderas Flex LDEV-Free Organoid-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix. Varje sats av organoid-kvalificerad Flex-matris testas och stödjer odling av mus-tarmorganoider, mus-lever-duktala Geltrex organoider och mus-luftvägsorganoider, samt expansion av mus-tunntarmsorganoider i mer än fem passager med typisk organoidknoppningsmorfologi.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Humaninducerade pluripotenta stamceller (iPSC), mänskliga embryonala stamceller (hESC), HUVEC, primära epitelceller, neuroner, endotelceller, glatta muskelceller, hepatocyter. |
| Klassificering | Minskad tillväxtfaktor |
| Koncentration | 9 till 13 mg/ml |
| Form | Fryst |
| Produkttyp | Basementmembranmatris |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| Kvantitet | 5 ml |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |