Läs mer
Gibco™ Geltrex™ Flex LDEV-fri organoid-kvalificerad basementmembranmatris med reducerad tillväxtfaktor
Produktkod. 30565299 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
5 ml
10 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30565299 10 ml
30564825 1 ml
30565147 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30565299 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4000046903
Grundläggande produkter för cellodling
Använd kampanjkoden 27976
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Geltrex Flex LDEV-Free Organoid-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix är en löslig basalmembranmatris renad från EHS-tumörceller som används för odling av tumöroider och organoider. Varje sats testas för odling av musens tarm-, lever-, luftvägs- och tunntarmsorganoider.
Gibco Geltrex Flex LDEV-Free Organoid-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix är en löslig form av basalmembran som renas från Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumörceller. De viktigaste komponenterna i Geltrex Flex-matrisen inkluderar laminin, kollagen IV, entaktin och heparansulfatproteoglykan.
Rekommenderad för odling av tumöroider och andra organoider, användes organoid-kvalificerad Geltrex Flex-matris för att odla humana lungcancertumöroider och humana kolorektalcancertumöroider i suspension och inbäddad kultur med hjälp av OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit. För en detaljerad beskrivning av OncoPro tumörodling, se OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit User Guide (Pub. No. MAN0029372). För att säkerställa stöd för organoidkultur testas varje parti organoid-kvalificerad Geltrex Flex-matris för stabil –kupolbildning och tillväxt av flera musorganoider.
Egenskaper hos Geltrex flexibel LDEV-fri organoid-kvalificerad basementmembranmatris med reducerad tillväxtfaktor
  • Partier testades för att säkerställa tillväxt av musens tarm-, lever-, duktal- och luftvägsorganoider samt expansion av musens tunntarmsorganoider i mer än fem passager med typisk organoidknoppningsmorfologi
  • Varje parti testade för avsaknad av laktosdehydrogenashöjande virus (LDEV), mykoplasma och ett brett spektrum av virus och mikroorganismer
  • Partier testade för endotoxin, upprätthållande av gelstabilitet och bildande av HUVEC-rören
  • Tillväxtfaktor –minskad för att förbättra konsistensen från parti till tomt
  • Formulerad utan fenolrött för att minimera risken för östrogenliknande effekter
  • Tillhandahålls i återvinningsbara glasflaskor
  • 1-ml, 5-ml, 10-ml storlekar för maximal flexibilitet. Använd bara det du behöver. Minska behovet av omfattande aliquotering och oönskade frost-tina.
För odling av primära celler, såsom epitelceller, endotelceller, glatta muskelceller och angiogenesassays, neuritutväxtassays eller gallcanaliculi-bildningsassays med polariserade hepatocyter, kan standard Geltrex Flex-matris användas.
För odling av hESC:er eller iPSC:er rekommenderas att använda Geltrex Flex LDEV-Free hESC-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix. Varje sats av hESC-kvalificerad Geltrex Flex-matris testas med iPSC och H9 hESC i minst fem passager för att säkerställa tillförlitlighet och konsekvens i hESC/iPSC-studier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Mänskliga kolorektala tumörer, mänskliga lungtumörer, mus tarmorganoider, musens leverduktala organoider, musens luftvägsorganoider, HUVEC, primära epitelceller, endotelceller, glatta muskelceller, hepatocyter.
Klassificering Minskad tillväxtfaktor
Koncentration 9 till 13 mg/ml
Form Fryst
Produkttyp Basementmembranmatris
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Utan fenolrött
Kvantitet 10 ml
Frakt skick Torr is
Endotoxinnivå ≤ 4,5 EU/ml
Renhet eller kvalitetsklass Cellkulturkvalitet
Art Mus
Typ av kultur Adherent cellkultur, Däggdjurscellodling, 3D-cellkultur