Läs mer
Gibco™ Geltrex™ Flex LDEV-fri basementmembranmatris med reducerad tillväxtfaktor
Produktkod. 30564885 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
5 ml
10 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30564885 10 ml
30564946 1 ml
30565023 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30564885 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4000046703
Grundläggande produkter för cellodling
Använd kampanjkoden 27976
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Geltrex Flex LDEV-Free Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix är en löslig basalmembranmatris renad från EHS-tumörer. Stöder odling av epitelceller, endotelceller, glatta muskelceller, angiogenes, neuritutväxt, gallcanaliculi-bildningsanalyser med polariserade hepatocyter.
Gibco Geltrex Flex LDEV-Free Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix är en löslig form av basalmembran som renas från Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumörceller. De viktigaste komponenterna i Geltrex Flex-matrisen inkluderar laminin, kollagen IV, entaktin och heparansulfatproteoglykan.
Lösningen, som gelerar vid 37 °C, kan användas för att främja och upprätthålla en differentierad fenotyp i olika cellkulturer, inklusive primära epitelceller, primära neuroner och glatta muskelceller. Geltrex Flexmatris har använts i 3D- och 2D-cellkultur, inklusive angiogenesassays, neuritutväxtassays och gallcanaliculi-bildningsassays i polariserade hepatocyter för ADME-applikationer.
Egenskaper hos Geltrex flex LDEV-fri basementmembranmatris med reducerad tillväxtfaktor
  • Varje parti testade för avsaknad av laktosdehydrogenashöjande virus (LDEV), mykoplasma och ett brett spektrum av virus och mikroorganismer
  • Partier testade för endotoxin, upprätthållande av gelstabilitet och bildande av HUVEC-rören
  • Tillväxtfaktor –minskad för att förbättra konsistensen från parti till tomt
  • Formulerad utan fenolrött för att minimera risken för östrogenliknande effekter
  • Tillhandahålls i återvinningsbara glasflaskor
  • 1-ml, 5-ml och 10-ml storlekar för maximal flexibilitet. Använd bara det du behöver. Minska behovet av omfattande aliquotering och oönskade frost-tina.
Uppnå tillförlitlighet och konsekvens med hESC/iPSC-kvalificerad och organoid-kvalificerad Geltrex Flex-matris
För odling av hESC eller iPSC rekommenderas att använda Geltrex Flex LDEV-Free hESC-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix. hESC-kvalificerad Geltrex Flex-matris ger alla fördelar med standard Geltrex Flex-matris, med extra kvalitetskontroller för varje parti. Varje parti testas med iPSC och H9 hESC i minst fem passager för att säkerställa tillförlitlighet och konsekvens i hESC/iPSC-studier.
För odling av tumöroider och andra organoider Geltrex rekommenderas Flex LDEV-Free Organoid-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix. Organoid-kvalificerad Geltrex Flex-matris ger alla fördelar med standard Geltrex Flex-matris, med tillagda kvalitetskontroller för varje parti. Varje parti testas och stödjer odling av musens tarmorganoider, musleverduktala organoider och musens luftvägsorganoider, samt expansion av musens tunntarmsorganoider i mer än fem passager med typisk organoidknoppningsmorfologi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Olika odlade celler, inklusive HUVEC, primära epitelceller, neuroner, endotelceller, glatta muskelceller och hepatocyter.
Klassificering Minskad tillväxtfaktor
Koncentration 9 till 13 mg/ml
Form Fryst
Produkttyp Basementmembranmatris
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Utan fenolrött
Kvantitet 10 ml
Frakt skick Torr is
Endotoxinnivå ≤ 4,5 EU/ml
Renhet eller kvalitetsklass Cellkulturkvalitet
Art Mus
Typ av kultur Adherent cellkultur, Däggdjurscellodling, Neuronal cellkultur