Läs mer
Gibco™ Geltrex™ Flex LDEV-fri basementmembranmatris med reducerad tillväxtfaktor
Handla allt Gibco ProdukterBeskrivning
Gibco Geltrex Flex LDEV-Free Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix är en löslig form av basalmembran som renas från Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumörceller. De viktigaste komponenterna i Geltrex Flex-matrisen inkluderar laminin, kollagen IV, entaktin och heparansulfatproteoglykan.
Lösningen, som gelerar vid 37 °C, kan användas för att främja och upprätthålla en differentierad fenotyp i olika cellkulturer, inklusive primära epitelceller, primära neuroner och glatta muskelceller. Geltrex Flexmatris har använts i 3D- och 2D-cellkultur, inklusive angiogenesassays, neuritutväxtassays och gallcanaliculi-bildningsassays i polariserade hepatocyter för ADME-applikationer.
Egenskaper hos Geltrex flex LDEV-fri basementmembranmatris med reducerad tillväxtfaktor
- Varje parti testade för avsaknad av laktosdehydrogenashöjande virus (LDEV), mykoplasma och ett brett spektrum av virus och mikroorganismer
- Partier testade för endotoxin, upprätthållande av gelstabilitet och bildande av HUVEC-rören
- Tillväxtfaktor –minskad för att förbättra konsistensen från parti till tomt
- Formulerad utan fenolrött för att minimera risken för östrogenliknande effekter
- Tillhandahålls i återvinningsbara glasflaskor
- 1-ml, 5-ml och 10-ml storlekar för maximal flexibilitet. Använd bara det du behöver. Minska behovet av omfattande aliquotering och oönskade frost-tina.
Uppnå tillförlitlighet och konsekvens med hESC/iPSC-kvalificerad och organoid-kvalificerad Geltrex Flex-matris
För odling av hESC eller iPSC rekommenderas att använda Geltrex Flex LDEV-Free hESC-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix. hESC-kvalificerad Geltrex Flex-matris ger alla fördelar med standard Geltrex Flex-matris, med extra kvalitetskontroller för varje parti. Varje parti testas med iPSC och H9 hESC i minst fem passager för att säkerställa tillförlitlighet och konsekvens i hESC/iPSC-studier.
För odling av tumöroider och andra organoider Geltrex rekommenderas Flex LDEV-Free Organoid-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix. Organoid-kvalificerad Geltrex Flex-matris ger alla fördelar med standard Geltrex Flex-matris, med tillagda kvalitetskontroller för varje parti. Varje parti testas och stödjer odling av musens tarmorganoider, musleverduktala organoider och musens luftvägsorganoider, samt expansion av musens tunntarmsorganoider i mer än fem passager med typisk organoidknoppningsmorfologi.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Olika odlade celler, inklusive HUVEC, primära epitelceller, neuroner, endotelceller, glatta muskelceller och hepatocyter. |
| Klassificering | Minskad tillväxtfaktor |
| Koncentration | 9 till 13 mg/ml |
| Form | Fryst |
| Produkttyp | Basementmembranmatris |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| Kvantitet | 5 ml |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |