Läs mer
Gibco™ Geltrex™ hESC-kvalificerad, färdig att använda, reducerad tillväxtfaktor källarmembranmatris
Produktkod. 15180617
Change view
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15180617 50 ml 50ml
1 options
Produktkod. 15180617 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1569601
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Geltrex™ hESC-kvalificerad, färdig att använda, reducerad tillväxtfaktor källarmembranmatris
Geltrex hESC-kvalificerad, färdig att använda, reducerad tillväxtfaktor Basement Membrane Matrix är en löslig form av basalmembran extraherad från murina Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumörer. Denna förutspädda version av matrisen kan tas direkt från kylskåpet och dispenseras i cellodlingsplattor utan ytterligare hantering. Geltrex hESC-kvalificerad färdig att använda basalmembranmatris är optimerad för stamcellsodlingstillämpningar med StemPro hESC SFM. För stamcellsodling med hjälp av StemFlex Medium eller Essential 8 Mediasystem, använd Geltrex LDEV-fri, hESC-kvalificerad, reducerad tillväxtfaktor Basement Membrane Matrix.
Geltrex hESC-kvalificerad färdig att använda matris är:
•Konsekvent —förspädning vid en koncentration av 1:100 säkerställer optimal proteinkoncentration för stamcellsfästning till standardcellodlingsplattor
• Stabil lagring vid —4 C eliminerar °upptining över natten på is
• Kostnadseffektivt— det färdiga formatet sparar flera förberedelsesteg och risk för produktfel
Minskad variation
Geltrex hESC-kvalificerad färdig att använda matris tillhandahålls som en 1:100 utspädning i en buffrad lösning som kan tillsättas direkt till cellodlingsplattor för beläggning. Varje lot bereds i lämplig proteinkoncentration för optimal stamcellsvidhäftning, vilket minimerar behovet av att beräkna utspädningsscheman för varje parti av matris.
Pålitlig
Designad för °4 C lagring under produktens livstid, denna matris kan förvaras i kylskåpet tillsammans med dina cellodlingsmedier, utan längre upptining —över natten i klumpiga isbad och ingen risk för för tidig gelning. Dessutom är varje parti funktionellt kvalificerat med mänskliga embryonala stamceller och testats för att säkerställa att det är fritt från laktosdehydrogenashöjande virus (LDEV), vilket gör det säkert för alla cellodlingslabb.
Kostnadseffektivt
Geltrex hESC-kvalificerad färdig att använda matris eliminerar flera steg, —inte längre frysning, upptining, utspädning och alikvotering. Denna produkt är en verklig tidsbesparing.-9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Stamceller (hematopoetiska, neurala, mesenkymala, mus, embryonala, iPS - inducerad pluripotent stam, mänsklig)
Klassificering Minskad tillväxtfaktor
Koncentration 0,12 till 0,18 mg/ml
Form Vätska
Produkttyp Basalmembranmatrix
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Utan fenolrött
Produktlinje Geltrex
Kvantitet 50 ml
Endotoxinnivå Låg
Formatera Flaska/flaskor
Renhet eller kvalitetsklass ES Cell-kvalificerad
Art Mus
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Typ av kultur Adherent cellkultur
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Geltrex hESC-qualified Ready-To-Use Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid