Läs mer
Gibco™ Geltrex™ Reduced-Growth Factor Basement-Membran Matrix, LDEV-fri, stamcellskvalificerad
Produktkod. 11612149
Change view
Kvantitet:
1 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11612149 1 ml 1ml
12063569 5 ml 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11612149 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1413301
En löslig form av basalmembran extraherad från murina Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumörer. Det är fritt från virus, inklusive laktosdehydrogenashöjande virus (LDEV), som ibland finns i denna typ av preparat.
  • Används rutinmässigt för att fästa och underhålla mänskliga embryonala stamceller (hESC)
  • Mänskliga ESC:er har specifika behov av fästning och underhåll och vissa massor av basalmembranextrakt kanske inte ger tillräckligt stöd
  • Geltrex™ hESC-kvalificerad basalmembranmatris med reducerad tillväxtfaktor har testats för att stödja hESC-tillväxt och pluripotens, vilket minimerar behovet av att testa flera lots
  • Konsekventa tillverkningsprocesser hjälper till att säkerställa en proteinkoncentration på i genomsnitt 15 mg/ml med mycket liten variation från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Mänskliga inducerade pluripotenta stamceller (iPSC), primära epitelceller, endotelceller, glatta muskelceller
Klassificering Minskad tillväxtfaktor
Koncentration 12 till 18 mg/ml
Form Fryst
Produkttyp Basalmembranmatrix
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Utan fenolrött
Produktlinje Gibco
Kvantitet 1 ml
Frakt skick Torr is
Endotoxinnivå Låg
Formatera Rör
Renhet eller kvalitetsklass Cellkulturkvalitet
Art Mus
Innehåll och lagring Geltrex™ LDEV-Free hESC-qualified kommer som en steril proteinlösning i 1 ml injektionsflaskor.
Förvara vid -20° till -80 °C.
Geltrex™ Matrix är stabil i 18 månader från tillverkningsdatum när den förvaras på rätt sätt.
Typ av kultur Adherent cellkultur