Läs mer
Gibco™ Geltrex™ Reduced-Growth Factor Basement-Membran Matrix, LDEV-fri, stamcellskvalificerad
Kvantitet:
1 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
Beskrivning
- Används rutinmässigt för att fästa och underhålla mänskliga embryonala stamceller (hESC)
- Mänskliga ESC:er har specifika behov av fästning och underhåll och vissa massor av basalmembranextrakt kanske inte ger tillräckligt stöd
- Geltrex™ hESC-kvalificerad basalmembranmatris med reducerad tillväxtfaktor har testats för att stödja hESC-tillväxt och pluripotens, vilket minimerar behovet av att testa flera lots
- Konsekventa tillverkningsprocesser hjälper till att säkerställa en proteinkoncentration på i genomsnitt 15 mg/ml med mycket liten variation från parti till parti
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Mänskliga inducerade pluripotenta stamceller (iPSC), primära epitelceller, endotelceller, glatta muskelceller |
| Klassificering | Minskad tillväxtfaktor |
| Koncentration | 12 till 18 mg/ml |
| Form | Fryst |
| Produkttyp | Basalmembranmatrix |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 1 ml |
| Visa mer |