Läs mer
Gibco™ Geltrex™ LDEV-fri Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix
Produktkod. 11692139
Change view
Kvantitet:
1 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11692139 1 ml -
12053569 5 ml 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11692139 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1413201
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En löslig form av basalmembran extraherad från murina Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumörer. Det är fritt från virus, inklusive laktosdehydrogenashöjande virus (LDEV), som ibland finns i denna typ av preparat.
Geltrex™ LDEV-Free Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix är en löslig form av basalmembran som extraheras från musina Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)-tumörer och är fri från virus, inklusive laktosdehydrogenashöjande virus (LDEV), som ibland förekommer i denna typ av preparat. De viktigaste komponenterna i Geltrex™ matrisen inkluderar laminin, kollagen IV, entaktin och heparinsulfatproteoglykaner. Det är idealiskt för att främja och upprätthålla differentierade fenotyper i olika cellkulturer, inklusive primära epitelceller, endotelceller, glatta muskelceller och humaninducerade pluripotenta stamceller (iPSC). Geltrex™ Matrix erbjuder i genomsnitt en tvåfaldig minskning av flera tillväxtfaktorer. Som ett resultat kan analys av specifika tillväxtfaktoreffekter i applikationer som kräver basalmembranextrakt utföras i ett kontrollerat och reproducerbart format.
Nyckelfunktioner hos Geltrex™ LDEV-fri basalmembranmatris med reducerad tillväxtfaktor:
  • Fri från laktosdehydrogenashöjande virus (LDEV), vilket gör det idealiskt för alla typer av cellodling och mus in vivo-applikationer
  • Konsekvent proteinkoncentration från parti till parti hjälper till att minska behovet av att screena stora partier
  • Protokoll för olika tillämpningar, inklusive rörbildningsanalyser, finns tillgängliga
Öka tillförlitlighet och konsekvens i dina hESC-studier
Nya framsteg inom bearbetning av EHS-tumörceller har resulterat i virusfria basalmembranextrakt. Varje sats testas med RT-PCR-metoder så du kan nu vara säker på att varje parti Geltrex™ är virusfri. Dessutom hjälper vår konsekventa tillverkningsprocess till att säkerställa en proteinkoncentration med mycket liten variation från parti till parti, med ett genomsnitt på 15 mg/ml så att du kan ha förtroende för varje köp.
Undersök angiogenes med validerade Gibco™ protokoll
Det finns många tillämpningar för Geltrex™ LDEV-fria basalmembranmatris med reducerad tillväxtfaktor, där varje matris kräver olika tjocklek och koncentration. Generellt används en proteinkoncentration på >5 mg/ml för differentieringsstudier av primärceller. Geltrex™ LDEV-Free basalmembranmatris med reducerad tillväxtfaktor har använts för att utveckla protokoll för rörbildning med primära Gibco™ celler och specialmedia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Olika odlade celler, inklusive primära epitelceller, endotelceller, glatta muskelceller och mänskliga inducerade pluripotenta stamceller (iPSC)
Klassificering Minskad tillväxtfaktor
Koncentration 12 till 18 mg/ml
Form Fryst
Produkttyp Basalmembranmatrix
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Utan fenolrött
Produktlinje Gibco
Kvantitet 1 ml
Frakt skick Torr is
Endotoxinnivå Låg
Formatera Rör
Renhet eller kvalitetsklass Cellkulturkvalitet
Art Mus
Innehåll och lagring Geltrex™ LDEV-fri Reduced Growth Factor Basement Membrane Matric kommer som en steril proteinlösning i 1 ml injektionsflaskor.
Förvara vid -20 till -80 °C.
Geltrex™ Matrix är stabil i 18 månader från tillverkningsdatum när den förvaras på rätt sätt.
Typ av kultur 3D-cellkultur, Däggdjurscellodling, Neuronal cellkultur, Stamcell (Människa, iPS - inducerad pluripotent stam, embryonal), Adherent cellkultur