Läs mer
Gemcabene calcium, MedChemExpress
Beskrivning
Gemcabene calcium (PD-72953 calcium), a first-in-class lipid-lowering agent, lowers low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), decreases triglycerides, and raises high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) and lowers pro-inflammatory acute-phase protein, C-reactive protein (CRP), exerting anti-inflammatory activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gemcabene calcium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 209789-08-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H28CaO5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | PD-72953 calcium |
| Löslighetsinformation | H2O : 10 mg/mL (29.37 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |