Läs mer
MedChemExpress Gemcitabine
Produktkod. 16491236
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
Produktkod. Kvantitet
16491236 200 mg
1 options
Produktkod. 16491236 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY17026
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Gemcitabine (LY 188011) is a pyrimidine nucleoside analog antimetabolite and an antineoplastic agent. Gemcitabine inhibits DNA synthesis and repair, resulting in autophagyand apoptosis.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 263.2 g/mol
Produkttyp Reference compound
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Frakt skick Room temperature
Kvantitet 200 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (949.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (47.49 mM∣Need ultrasonic)
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 95058-81-4
Synonym LY 188011