Läs mer
MedChemExpress Gemcitabine
Produktkod. 16491659
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16491659 1 g
1 options
Produktkod. 16491659 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY17026
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
MedChemExpress Gemcitabine (LY 188011) is a pyrimidine nucleoside analog antimetabolite and an antineoplastic agent. Gemcitabine inhibits DNA synthesis and repair, resulting in autophagyand apoptosis.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 263.2 g/mol
Produkttyp Reference compound
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Frakt skick Room temperature
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (949.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (47.49 mM∣Need ultrasonic)
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 95058-81-4
Synonym LY 188011