Läs mer
Gemcitabine-13C,15N2 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gemcitabine-13C,15N2 Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7+;/m1./s1/i8+1,13+1,14+1; |
| Procent renhet | >95% |