Läs mer
MedChemExpress Gemcitabine hydrochloride
Produktkod. 16471356
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
Produktkod. Kvantitet
16471356 200 mg
1 options
Produktkod. 16471356 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYB0003
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Gemcitabine Hydrochloride (LY 188011 Hydrochloride) is a pyrimidine nucleoside analog antimetabolite and an antineoplastic agent. Gemcitabine Hydrochloride inhibits DNA synthesis and repair, resulting in autophagyand apoptosis.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 299.66 g/mol
Produkttyp Reference compound
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Frakt skick Room temperature
Renhet 98.0%
Kvantitet 200 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 66.66 mg/mL (222.45 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (83.43 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMF : 2.5 mg/mL (8.34 mM∣Need ultrasonic)
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 122111-03-9
Synonym LY 188011 hydrochloride