Läs mer
Gemcitabin hydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30462542
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462542 10 mg
1 options
Produktkod. 30462542 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1257.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gemcitabine hydrochloride
CAS 122111-03-9
Analyt- eller komponentnamn Gemcitabine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H11 F2 N3 O4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, hydrochloride (1:1), Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, monohydrochloride (9CI), Gemcitabine hydrochloride, Gemcitera, Gemsar, Gemzar, LY 188011 hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluor-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 299.66
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 299,0484 g/mol