Läs mer
Tocris Bioscience™ Gemcitabine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001403
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001403 50 mg
30001393 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001403 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3259/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7235.00 SEK
    6839.70 SEK / 50mg
    Save 395.30 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
DNA synthesis inhibitor
Deoxycytidine analog that inhibits DNA synthesis. Metabolized to form gemcitabine triphosphate (dFdCTP) and gemcitabine diphosphate (dFdCDP). dFdCTD inhibits ribonucleotide reductase causing a reduction in cellular nucleotides. dFdCTP is incorporated in DNA resulting in DNA strand termination. Displays antitumor activity in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122111-03-9
Molekylformel C9H12ClF2N3O4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gemcitabine hydrochloride
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 299.66
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 299.659