Läs mer
Gemcitabin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30040574
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30040574 2.5 g 2.5g
30010974 50 mg -
30008937 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040574 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG3050002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122111-03-9
Molekylformel C9 H11 F2 N3 O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 299.66
Synonym Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, hydrochloride (1:1), Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, monohydrochloride (9CI), Gemcitabine hydrochloride, GEMORAL, Gemcitera, Gemsar, Gemzar, LY 188011 hydrochloride
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluor-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on; hydroklorid
LEDER Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gemcitabine hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
Formel vikt 299.0484
Procent renhet >95%