Läs mer
Gemcitabine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gemcitabine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11F2N3O4/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17)/t4-,6-,7-/m1/s1 |
| Formel vikt | 263.0718 |