missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Gemfibrozil 1-O-Beta-Glucuronid-d6, TRC

Produktkod. 30240891
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240891 1 mg
30240872 0.5 mg
30240681 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240891 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG3057621MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1703747-47-0
Molekylformel C21H24D6O9
Molekylvikt (g/mol) 432.49
Synonym 1-[5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate] β-D-Glucopyranuroic Acid-d6, Gemfibrozil-d6 Glucuronide;
LEDER CC1=C(OCCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C(O[C@@H]2O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)=O)C=C(C)C=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Gemfibrozil 1-O-beta-Glucuronide-d6
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H30O9/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)28-9-5-8-21(3,4)20(27)30-19-16(24)14(22)15(23)17(29-19)18(25)26/h6-7,10,14-17,19,22-24H,5,8-9H2,1-4H3,(H,25,26)/t14-,15-,16+,17-,19-/m0/s1/i3D3,4D3
Formel vikt 432.2266
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.