Läs mer
Gemfibrozil 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325071
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325071 1 ml
1 options
Produktkod. 30325071 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13999000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gemfibrozil
CAS 25812-30-0
Analyt- eller komponentnamn Gemfibrozil
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C15 H22 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Gemfibrozil, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, CI 719, Decrelip, Genlip, Gevilon, Lipur, Lopid, Lopizid, Trialmin 900
InChI formel InChI=1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
LEDER Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)c1
IUPAC-namn 5-(2,5-dimetylfenoxi)-2,2-dimetylpentansyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 250.33
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 250,1569 g/mol