Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Gemfibrozil, 98 %
Produktkod. 15723457 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15723457 25 g 25g
15713457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15723457 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 461790250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25812-30-0 | C15H22O3 | 250,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25812-30-0
Molekylformel C15H22O3
Molekylvikt (g/mol) 250.34
MDL-nummer MFCD00079335
InChI-nyckel HEMJJKBWTPKOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym gemfibrozil, lopid, 5-2,5-dimethylphenoxy-2,2-dimethylpentanoic acid, jezil, decrelip, lipur, bolutol, apo-gemfibrozil, gemfibromax, cholespid
PubChem CID 3463
ChEBI CHEBI:5296
IUPAC-namn 5-(2,5-dimetylfenoxi)-2,2-dimetylpentansyra
LEDER CC1=CC=C(C)C(OCCCC(C)(C)C(O)=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gemfibrozil
Smältpunkt 60,0 °C till 61,0 °C
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Formel vikt 250.33
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.