Läs mer
Gemfibrozil-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gemfibrozil 2,2-dimethyl-d6 |
| CAS | 1184986-45-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 2H6 H16 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Gemfibrozil (2,2-dimethyl-D6), 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-bis(trideuteriomethyl)pentanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)/i3D3,4D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(CCCOc1cc(C)ccc1C)(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-bis(trideuteriomethyl)pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.37 |
| Visa mer |