missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gemfibrozil Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Gemfibrozil Isopropyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gemfibrozil Isopropyl Ester |
| CAS | 154021-24-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Gemfibrozil Isopropyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H28 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Gemfibrozil Isopropyl Ester, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethyl-pentanoic acid 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O3/c1-13(2)21-17(19)18(5,6)10-7-11-20-16-12-14(3)8-9-15(16)4/h8-9,12-13H,7,10-11H2,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)C(C)(C)CCCOc1cc(C)ccc1C |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?