Läs mer
Gemfibrozil, LoGiCal
Produktkod. 30462890
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462890 10 mg
1 options
Produktkod. 30462890 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0641.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gemfibrozil
CAS 25812-30-0
Analyt- eller komponentnamn Gemfibrozil
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H22 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Gemfibrozil, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, CI 719, Decrelip, Genlip, Gevilon, Lipur, Lopid, Lopizid, Trialmin 900
InChI formel InChI=1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)c1
IUPAC-namn 5-(2,5-dimetylfenoxi)-2,2-dimetylpentansyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 250.33
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 250,1569 g/mol