Läs mer
Gemfibrozil, TRC
Produktkod. 30136064
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136064 1 g
30138578 50 mg
30007707 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136064 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG3057501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25812-30-0
Molekylformel C15 H22 O3
Molekylvikt (g/mol) 250.33
Synonym Gemfibrozil, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, CI 719, Decrelip, Genlip, Gevilon, Lipur, Lopid, Lopizid, Trialmin 900
IUPAC-namn 5-(2,5-dimetylfenoxi)-2,2-dimetylpentansyra
LEDER Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gemfibrozil
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
Formel vikt 250.1569