Läs mer
KD Scientific Gemini 88 Plus Dual Rate-sprutpump
Produktkod. 15732825
Change view
Antal kanaler:
2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal kanaler Förpackningsstorlek
15732825 2 Varje
1 options
Produktkod. 15732825 Leverantör KD Scientific Leverantörsnummer 788088
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-01-2027
Infusions-/uttagspump med dubbla hastigheter
  • Två separata sprutpumpar i ett instrument
  • Stor pekskärm ger snabb och enkel installation
  • Hög- eller lågtrycksdrift
  • Kompatibel med många olika sprutor
  • Kontinuerlig vätsketillförsel
  • TTL, USB, RS-232 kommunikation
  • Tre oberoende drifttillstånd
Spruta:
  • Storlek: 0,5 μl (0,103 mm minsta innerdiameter), 60 ml (32,573 mm maximal innerdiameter)
Flödeshastighet:
  • Minimum: 1,02 ml/min (μ0,5 L spruta, 0,103 mm innerdiameter)
  • Max: 106 ml/min (60 ml spruta, 32,573 mm diameter)
Anslutningsdon:
  • USB: Typ B
  • RS-232: 9-stifts D-Sub-kontakt
  • RS-485: IEEE-1394, 6 positioner för pump-pump-kommunikation
  • TTL-ingång/utgång: Två 15-stifts D-sub-kontakter, en för räckviddspumpmekanism
  • Fotkontakt: Två phonojack-ingångar, en för varje pumpmekanism
Specifikationer
Modell Gemini 88 Plμs
Spänning 100 till 240 V
Flödeshastighet 1,02 pl/min. (0,5 μl spruta), 106 ml/min. (60 ml spruta)
Certifikat och efterlevnad CE
Kontakter Typ B USB
Linjär kraft (metrisk) 31,75 kg, 22,6 kg (vid 100 % kraftinställning (60 ml spruta))
Material Glas, plast, rostfritt stål (spruta)
Reproducerbarhet ±0,05 %
Vikt (metrisk) 9.09 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz 66 A
Visningstyp Pekskärm
Flödeshastighetsnoggrannhet ±0,25 %
Antal kanaler 2
Total höjd (metrisk) 21 cm
Total längd (metrisk) 28 cm
Produkttyp Dubbelhastighets sprutpump