Läs mer
BTX™ Endast Gemini X2 Electroporation Generator
Produktkod. 15848461
Change view
Kapacitans (HV-läge):
85μ F (fyrkantsvåg), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F (exponentiell avklingande våg)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitans (HV-läge) unitSize
15848461 85μ F (fyrkantsvåg), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F (exponentiell avklingande våg) Varje
1 options
Produktkod. 15848461 Leverantör BTX™ Leverantörsnummer 452041
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gemini X2 Twin Wave-elektroporatorer erbjuder flexibilitet för elektroporering av alla celltyper.
Funktioner:
  • Universell elektroporation - transfekterar celler in vitro, in vivo, in ovo och adherenta former
  • Transformation av bakterier, jäst, mikroorganismer; Transfektion av däggdjursceller och vävnader
  • Flera pulsmöjligheter i både fyrkantiga och exponentiella avklingande vågformer (X2-system)
  • Förinställda protokoll - inkluderar de vanligaste eukaryota och prokaryota celltyperna
  • Alternativ för fyrkantiga och exponentiella avklingande vågor
  • Stort gränssnitt för pekskärm
  • Användardefinierade protokoll - obegränsad möjlighet att lägga till och ändra protokoll
  • Säkerhet - visar resistansmätningar för varje puls med tre lager av ljusbågsskydd
  • Kontakt: positiv och negativ 4 mm banankablar
  • IQ/OQ finns på begäran, kvalificering utförd i kyvetter
Certifikat
CE-märkning, ETL-märkning (UL, CSA), CB-certifiering, EU RoHS, WEEE
Garanti
2 år
Specifikationer
För användning med (applikation) Universell elektroporering av alla provtyper
För användning med (utrustning) Kyvettsäkerhetskupol, kyvettsäkerhetsställ, HT-100 High-Throughput Electroporation Plate Handler, HT-200 Automatic High-Throughput Electroporation Plate Handler, BTX Specialtyin-Vivo Electrodes
Frekvens 50/60 Hz
Produktlinje BTX Electroporation
Produkttyp Elektroporeringsapparater
Spänning 5 till 3000 V
Spänningsintervall (HV-läge) 505 till 3000 V (i 5 V-steg)
Spänningsintervall (LV-läge) 5 till 500 V (i 1 V-steg)
Beskrivning Endast Gemini X2 Electroporation Generator
Visa Färgpekskärm
Certifikat och efterlevnad CE-märkning, ETL-märkning (UL, CSA), CB-certifiering, EU RoHS, WEEE
Djup (engelska) 13 tum
Djup (metriskt) 33 cm
Höjd (engelska) 8,5 tum
Höjd (metrisk) 21.6 cm
Inkluderar Endast generator
Livslängd 2 års garanti
Driftstemperatur (engelska) 40°F till 104°F
Pulsnummerintervall Exponentiell avklingande våg 1 till 2 pulser/prov, fyrkantsvåg 1 till 99 pulser/prov
Pulslängdsområde Exponentiell avklingande våg tidskonstant 0,5 ms till 133,875 ms; Fyrkantsvåg pulslängd 10 ms till 999 ms
Driftstemperatur (metrisk) 4 °C till 40 °C
Relativ luftfuktighet 80 % max. vid drift vid 25 °C
Wattal 35 W (tomgång), 350 W (pulserande)
Vikt (engelska) 16 lb.
Vikt (metrisk) 7.3 kg
Bredd (engelska) 11,25 tum
Bredd (metrisk) 28.6 cm
Elektriska krav 100 till 240 VAC
Sterilitet Icke-steril
Kapacitans (HV-läge) 85μ F (fyrkantsvåg), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F (exponentiell avklingande våg)
Kapacitans (LV-läge) 3775μ F (Square Wave), 25 till 3275 μF på 25μ F-steg (exponentiell avklingande våg)
Anslutningstyp Banankablar
Laddningstid <7 sek. (LV),< 4 sek. (HV)
Gränssnitt Pekskärm
Pulsform Exponentiell avklingande våg, fyrkantsvåg
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja
Visa mer Visa mindre
Endast avsedd för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska eller kliniska procedurer.