Läs mer
BTX™ Gemini X2 Bipolärt elektroporeringssystem
Produktkod. 16614862
Change view
Kapacitans (HV-läge):
505 till 3000 V (i 5 V-steg)
Produktkod. Kapacitans (HV-läge)
16614862 505 till 3000 V (i 5 V-steg)
1 options
Produktkod. 16614862 Leverantör BTX™ Leverantörsnummer 452062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213840.00 SEK
    183865.42 SEK / Paket med 1
    Save 29974.58 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 28-01-2027
Alla fördelar med Gemini X2 Dual Waveform Electroporator, med tillägg av bipolär polaritetsomkoppling som förbättrar transfektionseffektiviteten genom att förhindra transfektantackumulering vid en enda elektrod och förbättra leveransen till målcellerna eller vävnaden.
Funktioner och fördelar:
  • Fyrkantsvågor och exponentiella avklingningsvågor driver i en enda enhet
  • Flera pulsmöjligheter i både fyrkantiga och exponentiella avklingande vågformer (X2-system)
  • Stort 7-tums, lättanvänt pekskärmsgränssnitt
  • Flexibel, universell elektroporering– transfekterar celler i 96-brunnars format, vitro, in vivo, in ovo och adherenta former, beroende på tillbehör
  • Förinställda protokoll– inkluderar de vanligaste eukaryota och prokaryota celltyperna
  • Användardefinierade protokoll– obegränsad möjlighet att lägga till och ändra protokoll
  • Säkerhet– visar resistansmätningar för varje puls med tre lager av ljusbågsskydd
  • Datahantering– lagrar loggar över varje levererad puls för kvalitetskontroll och felsökning
  • Polaritetsväxling förbättrar transfektionseffektiviteten genom att förhindra ackumulering av transfektanter vid en enda elektrod och förbättra leveransen till målcellerna eller vävnaden
Användningsområden:
  • Bipolär elektroporation
  • CRISPR-transfektioner
  • Suspension och vidhäftande celler
  • In Vivo, In Ovo och In Utero Gen- och läkemedelsleverans
  • Vävnadsexplantat
  • Transformation av eukaryota och prokaryota celler
  • Elektroporering med hög genomströmning
Levereras med:
  • Gemini X2 Generator
  • Pulsväxlare
  • Strömförsörjning och USB Anslutningskabel
  • Safety Dome
  • Kyvetter 1 mm, 2 mm, 4 mm (förp. 30, 10 st.)
  • Kyvettställ
Specifikationer
För användning med (applikation) Elektroporation, CRISPR-transfektioner, cellsuspension, gen- och läkemedelsleverans, vävnadsexplantat, celltransformation
Produkttyp Elektroporeringssystem
Spänning 100 till 240 V
Visa Färgpekskärm
Sterilitet Icke-steril
Bakterie- eller jäststam Alla celltyper
Kapacitans (HV-läge) 505 till 3000 V (i 5 V-steg)
Kapacitans (LV-läge) 5 till 500 V (i 1 V-steg)
Anslutningstyp Utgångskabel
Gränssnitt Pekskärm
Pulsform Exponentiell avklingande våg, fyrkantsvåg