Läs mer
Agilent BioTek Gen5 Programvara för datainsamling och analys
Handla allt Agilent BioTek Produkter
Modell:
Gen5 AL2 dataanalysprogramvara
Gen5 IVD Data Analysis Software
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Snabbstartsknappar på välkomstskärmen ger länkar till nyligen använda filer, förprogrammerade protokoll och andra nyckelfunktioner som snabbläsning och systemtest
- StepWise verktyg tillåter obegränsade kombinationer av procedursteg och datareduktionskriterier för en mängd olika applikationer i en logisk och tydligt definierad sekvens som lätt kan ses på skärmen
- Analysera data på en enda platta eller över flera plattor i ett experiment
- Rapport- och PowerExport-byggare är snabba och flexibla utdataverktyg för att producera publiceringsfärdiga rapporter med hjälp av datamatriser, statistiktabeller, protokoll och plattinformation
- För överensstämmelse med 21 CFR Part 11, Gen5 Secure tillhandahåller system-, data- och protokollskydd
- Flera användardefinitioner och behörighetsnivåer gör det enkelt att följa laboratoriepolicyer
- Windows XP eller Windows 2000 (Professional Editions)
- PentiumIII-klass PC (eller kompatibel) processor (500MHz eller högre)
- 512 MB RAM eller högre
- 2 GB hårddiskutrymme eller mer
- XGA-upplösning på 1024 x 768 eller högre
- CD-ROM läsbar enhet
- Tangentbord
- Mus
- Microsoft Internet Explorer v 5.0 eller senare (för onlinehjälp)
- Microsoft Excel 2000 eller senare (för PowerExport-funktionen)
Specifikationer
Specifikationer
| Modell | Gen5 AL2 dataanalysprogramvara |
| För användning med (utrustning) | Avbildningsläsare i flera lägen |
| Typ | Programvara för datainsamling och analys |