Läs mer
CPC™ Könslös AseptiQuik G-kontakt med MPC insats
Beskrivning
- Att gå från öppna formatkomponenter MPC till den slutna AseptiQuik anslutningen.
- Gör det möjligt för vilken kund som helst att stänga systemet med en enkel, enkel anslutning. Flytta utanför huven/rengöra bänken till en allmän tillverkningsmiljö.
- Minimerade platsbegränsningar av att behöva flytta in i biosäkerhetsskåpet. När utrustningen är fastsatt kan denna anslutning möjliggöra rotationen av AQG-kontakten för att få en ergonomisk fördel för att dra membranen i idealisk position.
- Möjliggör modularisering av system med MPC kontakter till system med AQG-kontakter.
- Hantera inventarie-SKU-missmatcher genom att snabbt kunna anpassa olika typer av kopplingar när en MPC används men behöver kopplas till en AseptiQuik G eller tvärtom.
- Förenklar specifikationerna för engångssystem med ett endelsnummer för båda halvorna av de könslösa anslutningarna till .AseptiQuik Enkelt att använda MPC med ergonomiska tumlås.
- Intuitiv trestegskoppling av minskar AseptiQuik risken för operatörsfel.
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Polykarbonat |
| Total längd (engelska) | 1,5 tum |
| Total längd (metrisk) | 38.1 mm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material (tätning) | Silikon |
| Färg | Vit och blå |
| Produkttyp | Rörkontakt |