Läs mer
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR-buffert
Produktkod. 10125605 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1.5 mL
6 x 1.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10125605 6 x 1.5 mL Varje
10219244 1.5 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10125605 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer N8080129
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Buffer I är optimerad för användning med AmpliTaq DNA-polymeras, vilket resulterar i robust PCR-amplifiering.
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer I är optimerad för användning med AmpliTaq™ DNA-polymeras, vilket resulterar i robust PCR-amplifiering.
  • Optimerad för användning med AmpliTaq™ DNA-polymeras, som erbjuder maximal PCR-prestanda
  • Finns i flera bekväma storlekar
GeneAmp™ 10X PCR-buffert I innehåller 15 mM MgCl2 . När den späds 1:10 ger den optimalt pH och jonstyrka för PCR-amplifiering med AmpliTaq™ DNA-polymeras.
Obs : Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PCR-buffert
Koncentration 10X
För användning med (applikation) Standard PCR
Kvantitet 6 x 1.5 mL
Inkluderar • GeneAmp 10X PCR-buffert I (med 15 mM MgCl2), 6 x 1,5 ml
Förvara vid -15 °C till -25 °C.