Beskrivning
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer I är optimerad för användning med AmpliTaq™ DNA-polymeras, vilket resulterar i robust PCR-amplifiering.
- Optimerad för användning med AmpliTaq™ DNA-polymeras, som erbjuder maximal PCR-prestanda
- Finns i flera bekväma storlekar
GeneAmp™ 10X PCR-buffert I innehåller 15 mM MgCl2 . När den späds 1:10 ger den optimalt pH och jonstyrka för PCR-amplifiering med AmpliTaq™ DNA-polymeras.
Obs : Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCR-buffert |
| Koncentration | 10X |
| För användning med (applikation) | Standard PCR |
| Kvantitet | 1.5 mL |
| Inkluderar | • GeneAmp 10X PCR-buffert I (med 15 mM MgCl2), 1,5 ml Förvara vid -15 °C till -25 °C. |