Läs mer
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR-buffert
Produktkod. p-4919373 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1.5 mL
6 x 1.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10219244
Brand: Applied Biosystems™ N8080006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Buffer I är optimerad för användning med AmpliTaq DNA-polymeras, vilket resulterar i robust PCR-amplifiering.
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer I är optimerad för användning med AmpliTaq™ DNA-polymeras, vilket resulterar i robust PCR-amplifiering.
  • Optimerad för användning med AmpliTaq™ DNA-polymeras, som erbjuder maximal PCR-prestanda
  • Finns i flera bekväma storlekar
GeneAmp™ 10X PCR-buffert I innehåller 15 mM MgCl2 . När den späds 1:10 ger den optimalt pH och jonstyrka för PCR-amplifiering med AmpliTaq™ DNA-polymeras.
Obs : Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PCR-buffert
Koncentration 10X
För användning med (applikation) Standard PCR
Kvantitet 1.5 mL
Inkluderar • GeneAmp 10X PCR-buffert I (med 15 mM MgCl2 ), 1,5 mL
Förvaras vid -15 °C till -25 °C.