Beskrivning
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Gold Buffer and MgCl 2 är formulerad för att ge flexibel, effektiv aktivering av AmpliTaq Gold DNA-polymeras, vilket resulterar i mycket specifik, robust PCR-amplifiering. Jonstyrkan och pH för GeneAmp 10X PCR Gold Buffer har optimerats för att ge en bredare aktiveringstemperatur och ett bredare tidsintervall när den används i AmpliTaq Gold DNA-polymeras.
När GeneAmp 10X PCR Gold Buffer och MgCl 2 -lösningen används tillsammans, det finns större mångsidighet i att optimera magnesiumjonkoncentrationer för optimal PCR-amplifiering med vilken specifik uppsättning primrar och DNA-mall som helst.
Funktioner
- –Magnesiumjonfri
- Gelatinfri
- Hög mångsidighet för att optimera magnesiumjonkoncentrationen
- MgCl2- lösning tillhandahålls separat
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10X |
| Innehåll och lagring | •10X GeneAmp PCR guldbuffert, 2 x 75 ml • 25 mM MgCl2 , 2 x 75 mL Förvaras vid -20 °C. |
| Formatera | Sats |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras |
| Produkttyp | 10X PCR guldbuffert |
| Kvantitet | 2 x 75 mL |
| Frakt skick | Våt is |
| För användning med (applikation) | Standard PCR |
| Volym | 2 x 75 mL |