Läs mer
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nukleas mRNA
Produktkod. 15411054
Change view
Kvantitet:
15μ g
Förpackningsstorlek:
15µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15411054 15μ g 15µg
1 options
Produktkod. 15411054 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A29378
 Begränsad artikel
I lager
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuclease mRNA är formulerat med hjälp av en ny tillverkningsprocess för att uppnå överlägsen kvalitet och förbättrad produktprestanda.
  • Detta vildtyps-Cas9-mRNA har två nukleära lokaliseringssignaler (NLS).
  • Cas9-konstruktioner med två NLS har visat sig vara mer effektiva för att rikta Cas9-proteinet till kärnan (1).
  • mRNA-formatet är redo att transfektera och kringgår behovet av tidskrävande kloningssteg som krävs vid användning av CRISPR-vektorsystem.
  • Cas9 mRNA samtransfekteras med ett målspecifikt guide-RNA (gRNA) för att styra Cas9-proteinet till det avsedda genomlokuset för att skapa ett dubbelsträngat brott.
  • Det kompletta RNA-formatet är en mindre nyttolast än plasmidbaserade Cas9-system för förbättrad leverans in i cellen och bättre genomredigeringseffektivitet.
  • Dessutom kan Cas9 mRNA användas i multiplex tillvägagångssätt med mer än ett gRNA.
  • Använd detta tillvägagångssätt för att bestämma vilken gRNA-sekvens som fungerar bäst för ett visst mål eller för att redigera flera genomiska loci med en transfektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 injektionsflaska CRISPR Nuclease mRNA. Förvaras i ultrakall frys -68 till -85 °C
Kvantitet 15μ g