Läs mer
Invitrogen™ GeneArt™ Kryokonserveringskit för alger
Produktkod. 15207949
Change view
Kvantitet:
100 förberedelser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15207949 100 förberedelser Varje
1 options
Produktkod. 15207949 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A24228
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Används för att bevara algstammar och kloner för lagring vid -80 °C i åratal, vilket eliminerar lagring av flytande kväve och kontinuerliga kulturer som ett sätt att behålla dina kloner
De GeneArt™ Cryopreservation Kit for Algae används för att bevara algstammar och kloner för lagring vid -80 C °i åratal, vilket eliminerar lagring av flytande kväve och kontinuerliga kulturer som ett sätt att underhålla dina kloner. Kryokonservering är det optimala valet för bevarande och långtidslagring av alger, eftersom det minimerar genetisk drift, underlättar stam- och klonutbyte mellan laboratorier och hjälper till att minska underhållsarbete och kostnader. Odla helt enkelt dina celler i närvaro av kryokonserveringsreagens A i 2 –5 dagar, skörda, återsuspendera i kryokonserveringsreagens B och frys in en liten alikvot i en av två rekommenderade frysbehållare* vid -80 °C. De GeneArt™ Kryokonserveringskit för alger har använts för att konservera Chlamydomonas- och Chlorella -stammar med 100 % återupplivning efter upptining.
  • Bevara Chlamydomonas och Chlorella stammar och kloner för -80 °C lagring
  • Eliminera lagring av flytande kväve
  • Minimera kontaminering och genetisk drift som vanligtvis förekommer i kontinuerliga kulturer
  • Skicka algkloner på torris för utbyte mellan labb
Hittills har de flesta tillgängliga metoder för bevarande av algceller krävt lagring av flytande kväve, men denna metod är obekväm och dyr. Alternativt har forskare förlitat sig på kontinuerliga kulturer för att upprätthålla algkloner, men detta leder ofta till kontaminering och genetisk drift och är inte mottagligt för sjöfart. De GeneArt™ Kryokonserveringskit för alger ger ett sätt att frysa algceller vid -°80 C för långtidsförvaring eller transport på torris med minimerad förlust av livskraft.
* Vi har använt följande frysbehållare med denna produkt:
  • Thermo Scientific™ herr Frosty™ Frysbehållare
  • Biocision™ CoolCell™ FTS30 cellfrysbehållare
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kryokonserveringskit för alger
Produktlinje GeneArt
Kvantitet 100 förberedelser
Art Chlamydomonas
Innehåll och lagring Innehåller:
• 1 flaska Kryokonserveringsreagens A, 5 mL
• 1 flaska Kryokonserveringsreagens B, 25 mL
Uttryckssystem Alger