Läs mer
Invitrogen™ GeneArt™ Genomic Cleavage Detection Kit
Produktkod. 15396351
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15396351 20 reaktioner 20 reaktioner
1 options
Produktkod. 15396351 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A24372
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2180.00 SEK
    2027.65 SEK / 20 reaktioner
    Save 152.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • 1 flaska Cell Lysis Buffer
  • 1 rör Proteinas K
  • 1 rör PCR Supermix
  • 1 rör Vatten
  • 1 tub Detektionsenzym
  • 1 rör Detektionsreaktionsbuffert
  • 1 rör kontrollmall& Primers
De GeneArt Genomic Cleavage Detection Kit tillhandahåller en enkel, pålitlig och snabb metod för detektering av locus-specifik dubbelsträngbrottsbildning.
De GeneArt Genomic Cleavage Detection Kit tillhandahåller en enkel, pålitlig och snabb metod för detektering av locus-specifik dubbelsträngbrottsbildning. När man använder genomredigeringsverktyg för att erhålla riktade mutationer är det nödvändigt att bestämma effektiviteten vid vilken dessa nukleaser klyver målsekvensen, särskilt innan man går vidare till de mer mödosamma och dyra processerna för kloning och sekvensering.
De GeneArt genomisk klyvningsdetektionskit innehåller alla reagenser som krävs före gelanalys. Ett prov av den redigerade cellpopulationen används som en direkt PCR-mall för amplifiering med primrar specifika för målregionen. PCR-produkten denatureras sedan och åter-annealeras för att producera heteroduplexfelparningar där dubbelsträngbrott har inträffat, vilket resulterar i indelintroduktion. Dessa felparningar känns igen och klyvs av detektionsenzymet. Denna klyvning är både lätt detekterbar och kvantifierbar med hjälp av gelanalys.
  • Enkel —ingen genomisk DNA-isolering, direkt PCR-amplifiering
  • Snabb —4 timmars total bearbetningstid
  • Kvantativ —gelbandstäthet direkt korrelerad till målindelintroduktion
Rekommenderad förvaring
Store all at -5 to -30°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller:
• 1 flaska Cell Lysis Buffer
• 1 rör Proteinas K
• 1 rör PCR Supermix
• 1 rör Vatten
• 1 rör T7E1 Detection Enzyme
• 1 rör T7E1 Detektionsreaktionsbuffert
• 1 tub Kontrollmall & Primers Förvara
alla komponenter vid -5° till -30 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Form Vätska
Formatera Sats
Polymeras Taq Polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Teknik CRISPR-Cas9, TAL Effektor Nuclease
Produkttyp Genomic Cleavage Detection Kit
Kvantitet 20 reaktioner
Site för erkännande INDEL
Tillräckligt för 20 reaktioner
Antal reaktioner 20 reaktioner
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • GeneArt Genomic Cleavage Detection Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faresætning
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(oxy-1,2-ethanediyl) .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy, Proteinase
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.