Läs mer
Invitrogen™ GeneArt™ Gibson Assembly EX Master Mix
Produktkod. 16555241
Change view
Kvantitet:
10 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16555241 50 reaktioner -
16545241 10 reaktioner -
16565241 200 reaktioner 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16555241 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A46636
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9080.00 SEK
    8898.65 SEK / 50 reaktioner
    Save 181.35 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
GeneArt Gibson Assembly EX Master Mix möjliggör DNA-sammansättning via en teknik som gör att flera överlappande DNA-fragment kan länkas sömlöst i en enkelrörs, tvåstegsoptimerad reaktion.
GeneArt Gibson Assembly EX Master Mix möjliggör DNA-sammansättning via en teknik som gör att flera överlappande DNA-fragment kan länkas sömlöst i en enkelrörs, tvåstegsoptimerad reaktion. DNA-fragment av olika längder sätts samman enhetligt med hjälp av komplementära överlappningar mellan fragment. Den inneboende flexibiliteten och framgången för detta tillvägagångssätt är lämplig för små och stora DNA-konstruktioner, inkluderar både enkla och multipla insättningar och har använts för att bygga hela genom. De resulterande produkterna kan användas för en mängd olika nedströmsapplikationer, inklusive transformation, PCR och rullande cirkelförstärkning (RCA ). De GeneArt Gibson Assembly EX Master Mix-satsen innehåller mastermix, positiv kontroll och vatten, och rymmer användningen av dina egna kompetenta celler.
Funktioner av GeneArt Gibson Assembly EX Master Mix inkluderar:
  • Enkel —sömlös sammansättning och klona upp till 15 DNA-fragment i en enda reaktion
  • Effektiv —robust effektivitet ger framgångsrika kloner för både enkla och utmanande konstruktioner
  • Flexibla —designriktlinjer tillåter montering i valfri vektor som du väljer
  • Bekvämt —tillgängligt som mastermixsatser och kloningssatser kompletta med kemiska eller elektrokompetenta celler
  • Litade —på över 4000 citeringar i den vetenskapliga litteraturen som lyfter fram stor framgång
Sömlös montering av upp till 15 fragment
GeneArt Gibson Assembly EX kloning är en robust, enkelrörsprocess i två steg där upp till 15 insertioner och vektor kombineras i en proprietär enzymatisk blandning för att montera DNA-fragment med delad terminaländhomologi utan att lämna några extra sekvenser eller ärr efter sig (sömlösa). Efter att denna dubbelt optimerade reaktion är klar, omvandlas en del av sammansättningsreaktionen till kemiskt kompetenta eller elektrokompetenta celler, vilket ger kloner redo för analys nästa dag. Den erforderliga ändhomologin på 20 till 40 baspar är utformad i de novo-fragmentet för syntes eller kan enkelt konstrueras genom PCR-amplifiering med anpassade DNA-oligo. Denna speciella enzymblandning skapar en sömlös och kovalent bunden DNA-konstruktion som ger hög effektivitet.
Robust metod för maximal effektivitet
På grund av den kovalent bundna slutprodukten, GeneArt Gibson Assembly EX Metoden tillåter användning av kemiskt kompetenta celler eller elektrokompetenta celler för högsta transformationseffektivitet, särskilt viktigt för utmanande konstruktioner. Det finns inget behov av restriktionsenzymer, ligering eller rekombinationsställen, och metoden ger en perfekt sömlös konstruktion utan oönskade extra baser.
Ger stor mångsidighet
De GeneArt Gibson Assembly EX Metoden ger mångsidighet, kan effektivisera många tekniker genom snabb kombination, tillägg, radering eller utbyte av DNA-segment och eliminerar behovet av subkloning, vilket sparar tid och ansträngning i kloningsarbetsflödet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kloningsmetod Sömlös kloning
Innehåll och lagring Inkluderar mastermix, positiv kontroll och vatten och rymmer användningen av dina egna kompetenta celler.
Kontrolltyp Positiv kontroll
För användning med (applikation) Sömlös kloning och genetisk sammansättning
Antal reaktioner 50 reaktioner
Antal fragment Upp till 15 fragment
Produktlinje GENEART
Produkttyp mastermix
Kvantitet 50 reaktioner
Frakt skick Torr is
Arbetsflödessteg DNA-sammansättning