Läs mer
Invitrogen™ GeneArt™ Gibson Assembly HiFi Master Mix
Produktkod. 16505241
Change view
Kvantitet:
10 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16505241 50 reaktioner -
16595231 10 reaktioner 10 reaktioner
16515241 200 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16505241 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A46628
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
GeneArt Gibson Assembly HiFi Master Mix möjliggör DNA-sammansättning och kloning via en teknik som gör att flera överlappande DNA-fragment kan länkas sömlöst i en enstegs, 15 60 –minuters isotermisk reaktion.
GeneArt Gibson Assembly HiFi Master Mix möjliggör sömlös, enstegsmontering av flera överlappande DNA-fragment i en isoterm reaktion. Denna flexibla DNA-monteringsmetodik fungerar för både små och stora konstruktioner och rymmer enstaka eller flera inserts. PCR-förstärkta fragment kan sättas ihop utan rening och transformeras enligt ett snabbt och kompetent celltransformationsprotokoll. Denna metod minskar praktiska användningsperioder avsevärt utan stora förluster i positiva klonavkastningar. De resulterande produkterna är lämpliga för olika nedströmsapplikationer, inklusive kompetent celltransformation, PCR, rullande cirkel-amplifiering (RCA), syntetisk biologi, in vitro-cellfria arbetsflöden och mutagenes.
GeneArt Gibson Assembly HiFi Master Mix möjliggör DNA-sammansättning och kloning via en teknik som gör att flera överlappande DNA-fragment kan länkas sömlöst i en enstegs, 15 60 –minuters isotermisk reaktion. DNA-fragment av olika längder sätts samman enhetligt med hjälp av komplementära överlappningar mellan fragment. Den inneboende flexibiliteten i detta tillvägagångssätt är lämplig för små och stora DNA-konstruktioner och inkluderar både enkla och multipla insättningar. De resulterande produkterna kan användas för en mängd olika nedströmsapplikationer inklusive transformation, PCR och rullande cirkelförstärkning (RCA ). De GeneArt Gibson Assembly HiFi Master Mix kit innehåller master mix, positiv kontroll och vatten och rymmer användningen av dina egna kompetenta celler.
Funktioner av GeneArt Gibson Assembly HiFi Master Mix inkluderar:
  • Enkel —sömlös sammansättning och klona upp till sex DNA-fragment i en enda reaktion
  • Effektiv —high fidelity ger mer korrekta kloner än andra metoder
  • Flexibla —designriktlinjer tillåter montering i valfri vektor som du väljer
  • Bekvämt —tillgängligt som mastermixsatser och kloningssatser kompletta med kemiska eller elektrokompetenta celler
  • Litade —på över 4000 citeringar i den vetenskapliga litteraturen som lyfter fram stor framgång
Sömlös sammansättning av flera fragment
GeneArt Gibson Assembly HiFi-kloning är en enkel process i ett steg där upp till sex fragment kombineras i en patenterad enzymblandning för att sammanställa DNA-fragment med delad terminaländhomologi utan att lämna några extra sekvenser eller ärr efter sig (sömlösa). Efter en –15 60 minuters inkubation omvandlas sedan en del av sammansättningsreaktionen till kemiskt kompetenta eller elektrokompetenta celler, vilket ger kloner som är redo för analys nästa dag. Den erforderliga ändhomologin på 20 till 40 baspar är utformad i de novo-fragmentet för syntes eller kan enkelt konstrueras genom PCR-amplifiering med anpassade DNA-oligo. Denna speciella enzymblandning skapar en sömlös och kovalent bunden DNA-konstruktion som ger hög effektivitet.
Robust metod för maximal effektivitet
På grund av den kovalent bundna slutprodukten, GeneArt Gibson Assembly HiFi-metoden tillåter användning av kemiskt kompetenta celler eller elektrokompetenta celler för högsta transformationseffektivitet, vilket förbättrar framgången med att hitta rätt klon, särskilt för mer utmanande konstruktioner. Det finns inget behov av restriktionsenzymer, ligering eller rekombinationsställen, och metoden ger en perfekt sömlös konstruktion utan oönskade extra baser.
Ger stor mångsidighet
De GeneArt Gibson Assembly HiFi-metoden ger mångsidighet, kan effektivisera många tekniker genom snabb kombination, tillägg, radering eller utbyte av DNA-segment och eliminerar behovet av subkloning, vilket sparar tid och ansträngning i kloningsarbetsflödet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kloningsmetod Sömlös kloning
Innehåll och lagring Inkluderar mastermix, positiv kontroll och vatten och rymmer användningen av dina egna kompetenta celler.
Kontrolltyp Positiv kontroll
För användning med (applikation) Sömlös kloning & av genetisk sammansättning
Antal reaktioner 50 reaktioner
Antal fragment Upp till 6 fragment
Produktlinje GENEART
Produkttyp HiFi Master Mix
Kvantitet 50 reaktioner
Frakt skick Ambient, våtis, torris
Arbetsflödessteg DNA-sammansättning